Learn More
BRAND™ Optical Glass Cavity Slides
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
1
2
3
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- White (clear) soda-lime glass, hydrolytic class 3
- Single concavity
- Provided in packs of 50
Specifica
Specifica
| N. per confezione | 50 |
| Edges | Ground |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Spessore (sistema metrico) | 1.2 to 1.5 mm |
| Tipo | Optical Glass Slide |
| Conteggio pozzetti | 3 |
| Colore | Clear White |