Learn More
BRAND™ Optical Glass Cavity Slides
With rectangular ground edges.
Marca: BRAND™ 475505
159.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28576kg
Descrizione
- White (clear) soda-lime glass, hydrolytic class 3
- Single concavity
- Provided in packs of 50
Specifica
Ground | |
Soda Lime Glass | |
1.2 to 1.5 mm | |
Clear White |
Optical Glass Slide | |
1 | |
50 |