Learn More
BRAND™ Optical Glass Cavity Slides
With rectangular ground edges.
Marca: BRAND™ 475535
238.47 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- White (clear) soda-lime glass, hydrolytic class 3
- Single concavity
- Provided in packs of 50
Specifica
50 | |
Soda Lime Glass | |
Optical Glass Slide | |
Clear White |
Ground | |
1.2 to 1.5 mm | |
2 |