Learn More
Thermo Scientific Chemicals Optical Windows
Available in different materials and dimensions
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 045636.KS
Codice prodotto. 15447035
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Surface finish: 60/40
50.8 mm
Optical Window
Gallium Arsenide
2 in.
2 mm