Learn More
Sartorius Optifit 10 to 1000μL Wide Bore Tips, Single Trays
La combinazione perfetta per il pipettatore
104.00€ - 130.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 10 a 1000 μl |
---|---|
Colore | Blu |
Autoclavabile | Sì |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.69 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 6.85 cm |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10748854
|
Sartorius
791020 |
Non sterile |
104.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10385602
|
Sartorius
791021 |
Sterile |
130.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
- Precision made tips
- Provide best possible accuracy and precision
- Compatible with most other pipetter makes
- ISO 8 Clean Room manufacturing process
- Made from highest quality virgin polypropylene
- DNase, RNase and endotoxin-free certified
- Available as e-beam presterilized or nonsterilized
- Informative rack labeling improves tip identification and traceability: volume, product number, lot number
- Racks, trays and tips are 100% recyclable
- Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage (plastic wrapping is regular waste)
- Tip trays are color-coded to indicate the matching, color-coded pipetter
- Fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
Certifications
CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.
Specifica
Da 10 a 1000 μl | |
Sì | |
6.85 cm | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Blu | |
Optifit |
Blu | |
2.69 in. | |
Esenti da DNasi, RNasi ed endotossine, CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Rack | |
Funzione Optiload nei pipettatori Biohit™ Picus, eLINE™, mLINE™ e Proline™ Plus, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus | |
Polipropilene |