Learn More
Sartorius Puntali Optifit da 0.5 a 10 ml, sfusi in scatola
Perfetta adesione e tenuta ermetica nelle pipette Sartorius. Le ricariche di puntali Sartorius Optifit offrono la massima precisione e riproducibilità di pipettaggio. I puntali sono realizzati in camera bianca certificata ISO 8 e sono disponibili in versioni sterili, non sterili e in una varietà di formati.
Marca: Sartorius 780310
42.41 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
The non-filtered Optifit Tips are designed for best possible fitting and sealing to secure the highest possible accuracy and precision.
Strict quality standards, ISO 9001 and ISO 13485, are followed from tip R&D to production and delivery. The purity certified tips are manufactured in ISO 8 classified clean room conditions to avoid any contaminations and are tested for DNase, RNase and endotoxins per each tip lot. Pre-sterilised tips are also available for the purest laboratory work. Sartorius offers a selection of pipette tips, extended and large volume tips, for special needs.
- Special tip for Midi Plus™ pipetting controller
- Extended length of 242 mm for better reach
Certifications
CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.
Specifica
Da 500 a 10,000 μl | |
Non sterile | |
Esenti da DNasi, RNasi ed endotossine, CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Extended tip for Midi Plus™ | |
Sartorius Midi Plus |
Non-filtered | |
24.2 cm | |
Autoclavabile a 121 °C | |
Trasparente | |
Polipropilene |