Learn More
Sartorius Puntali Optifit da 100 a 5000 ul, vassoi singoli
Perfetta adesione e tenuta ermetica sulle pipette Sartorius. I rack singoli per puntali Sartorius Optifit offrono la massima precisione e riproducibilità di pipettaggio. I puntali sono realizzati in camera sterile certificata ISO 8 e sono disponibili in versioni sterili, non sterili e in una varietà di formati.
Marca:  Sartorius 790351
70.43 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21921" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10250kg
Codice prodotto. 10427142
  • 103.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ergonomically designed for maximum precision and accuracy
  • Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
  • Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
  • Precision made tips provide best possible accuracy and precision
  • Easy, single-handed opening and closing of flip-top racks
Designed to the highest standards
  • Made from high-quality virgin polypropylene
  • DNase, RNase and endotoxin-free certified
  • Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
  • Improved tip identification and traceability by informative rack labels
    • Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
  • Racks, trays and tips are 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
  • Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
  • Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
Compatible with Optiload feature in Sartorius pipetters and more:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
  • Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
  • Universal design is compatible with most other brands of pipetters
Specifica
Specifica
Da 5 a 350 μl
Arancione
2.12 in.
Esenti da DNasi, RNasi ed endotossine, CE, ISO 9001, ISO 13485
Rack
Funzione Optiload nei pipettatori Biohit™ Picus, eLINE™, mLINE™ e Proline™ Plus, Sartorius mLINE™, Sartorius eLINE™, Sartorius Picus™
Polipropilene
5.4 cm
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Arancione
Optifit