Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC
Marca:  Macherey-Nagel™ 726081.25
Codice prodotto. 10012851
  • 605.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm
0.25 mm
G1, G2, G38
340°C to 360°C
25 m
GC Capillary Column
Optima™ 1
Separation of Components According to Boiling Points Analysis
0.5 μm
1 Each