Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC
Marca: Macherey-Nagel™ 726038.60
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm | |
0.25 mm | |
G1, G2, G38 | |
340°C to 360°C | |
60 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ 1 | |
Separation of Components According to Boiling Points Analysis | |
0.1 μm | |
1 Each |