Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC
Marca:  Macherey-Nagel™ 726834.50
Codice prodotto. 10525391
  • 1005.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm
0.2 mm
G1, G2, G38
340°C to 360°C
50 m
GC Capillary Column
Optima™ 1
Separation of Components According to Boiling Points Analysis
0.2 μm
1 Each