Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.5mm O.D.
Codice prodotto. 10556501 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 10556501
Marca: Macherey-Nagel™ 726323.25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for separation of components according to boiling points. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.5mm O.D. are non-polar phase columns with 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography. Available in a range of lengths and film thicknesses.
Nonpolar phase composed of 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography.
  • Similar phases: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Each column is individually tested and supplied with test certificate
  • Maximum temperatures: 340°C for isothermal operation, 360°C for short isotherms in a temperature program
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) Separation of Components According to Boiling Points Analysis
Gamma di temperatura 340°C to 360°C
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Quantità 1 Each