Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726203.12
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10052871
  • 352.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.2 mm
GC Capillary Column
Optima™ 1 MS
340°C to 360°C
12 m
G1, G2, G38
0.4 mm
GC/MS, ECD, General Analyses at Trace Level
0.35 μm
1 Each