Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726066.50
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm | |
0.2 mm | |
G1, G2, G38 | |
320°C to 340°C | |
50 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ 17 | |
Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis | |
0.5 μm | |
1 Each |