Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726744.30
Codice prodotto. 10431852
  • 646.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm
0.32 mm
G1, G2, G38
320°C to 340°C
30 m
GC Capillary Column
Optima™ 17
Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis
0.5 μm
1 Each