Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726351.30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm | |
0.32 mm | |
G1, G2, G38 | |
320°C to 340°C | |
30 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ 17 | |
Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis | |
0.25 μm | |
1 Each |