Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726747.10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.8 mm | |
0.53 mm | |
G1, G2, G38 | |
320°C to 340°C | |
10 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ 17 | |
Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis | |
1 μm | |
1 Each |