Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726318.25
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm | |
0.32 mm | |
G46 | |
300°C to 320°C | |
25 m |
High Performance GC Capillary Column | |
Optima™ 1701 | |
Gas Chromatography (GC) | |
0.25 μm | |
1 Each |