Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726320.30
Codice prodotto. 10032951
  • 646.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm
0.32 mm
G46
300°C to 320°C
30 m
High Performance GC Capillary Column
Optima™ 1701
Gas Chromatography (GC)
0.5 μm
1 Each