Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726735.25
Codice prodotto. 10296751
  • 749.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.8 mm
0.53 mm
G46
280°C to 300°C
25 m
High Performance GC Capillary Column
Optima™ 1701
Gas Chromatography (GC)
0.5 μm
1 Each