Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726874.50
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm | |
0.25 mm | |
G1, G2, G38 | |
260°C to 280°C | |
50 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ 210 | |
Gas Chromatography (GC) | |
0.5 μm | |
1 Each |