Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726091.60
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10611112
  • 1125.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.32 mm
0.5 mm
Gas Chromatography (GC), Dioxins
0.25 μm
1 Each
GC Capillary Column
Optima™ 240
260°C to 280°C
60 m