Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Codice prodotto. 10002861 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10002861
Marca: Macherey-Nagel™ 726056.25
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo High Performance GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 5
Tipo USP G27
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 340°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Quantità 1 Each