Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726807.25
Codice prodotto. 10144991
  • 605.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm
0.25 mm
G27
340°C
25 m
High Performance GC Capillary Column
Optima™ 5
Gas Chromatography (GC)
1 μm
1 Each