Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo | High Performance GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.2 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 340°C |
| Spessore pellicola | 0.35 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Quantità | 1 Each |