Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726541.30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.8 mm | |
0.53 mm | |
G27 | |
340°C | |
30 m |
High Performance GC Capillary Column | |
Optima™ 5 | |
Gas Chromatography (GC) | |
1 μm | |
1 Each |