Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726809.50
Codice prodotto. 10042991
  • 1090.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm
0.32 mm
G27
340°C
50 m
High Performance GC Capillary Column
Optima™ 5
Gas Chromatography (GC)
3 μm
1 Each