Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 Capillary Columns for GC
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
Descrizione
Polysiloxane phase with autoselective polarity is ideal for MSD and PND detectors in gas chromatography.
- Medium polar phase without CN groups is unique from Macherey-Nagel—No similar phases
- Analytes determine the polarity of the phase, somewhere between the nonpolar OPTIMA™ 5 to the midpolar OPTIMA™ 1701
- Each column is individually tested and supplied with test certificate
- Maximum temperatures:
- For columns with 0.1–0.32mm ID: 340°C for isothermal operations, 360°C for short isotherms in a temperature program
- For columns with 0.53mm ID: 320°C for isothermal operations, 340°C for short isotherms in a temperature program
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideal for MSD and PND Detectors |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ d-3 |
| Tipo USP | G49 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 340°C to 360°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Vedi altri risultati |