Learn More
OPTIZYME™ 10X Buffer 4, Fisher BioReagents™
Marca:  Fisher BioReagents BP8087-1
Codice prodotto. 11924862
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
1X Buffer Composition:
33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM magnesium acetate, 66mM potassium acetate, 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
33mM Tris Acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Magnesium Acetate, 66mM Potassium Acetate, 0.1mg/mL BSA
5 x 1 mL
Liquid
-20°C
Buffer 4
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • OPTIZYME