Learn More
OPTIZYME™ 10X Buffer BamHI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
1X Buffer Composition:
10mM Tris-HCl (pH 8.0 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl , 0.02 % Triton X-100, 0.1mg/mL BSA
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer BamHI |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 5 x 1 mL |
| Formulazione | 10mM Tris HCl (pH 8 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl, 0.02 % Triton™ X-100, 0.1mg/mL BSA |