Learn More
OPTIZYME™ 10X Buffer KpnI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
1X Buffer Composition:
10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mL BSA
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 10X Buffer KpnI |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 mL |
| Formulazione | 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, Triton™ X 100 0.02%, 0.1mg/mL BSA |