Learn More
OPTIZYME™ 10X Buffer Sau3AI, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 11954862
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11954862
Marca: Fisher BioReagents BP80911
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
1X Buffer Composition:
33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mL BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sau3AI
Forma fisica Liquid
Quantità 1 mL
Formulazione 33mM Tris Acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Magnesium Acetate, 66mM Potassium Acetate, 0.1mg/mL BSA, 0.02% Triton™ X-100