Learn More
Thermo Scientific™ Disco di optochina (disco P)
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc is for the differentiation of Streptococcus pneumoniae.
26.10€ - 121.00€
Specifica
Specie | Streptococcus pneumoniae |
---|---|
Agenti antimicrobici | Optochin (Ethylhydrocuprein Hydrochloride) |
Concentrazione | 5 µg |
Product Type | Optochin Disc |
Test Type | Microbial Differentiation |
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11429858
|
Thermo Scientific™
DD0001B |
5 µg | 1 cartuccia/confezione | 50 Discs/Cartridge |
121.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11903842
|
Thermo Scientific™
DD0001T |
5 µg | 1 Cartridge/Pk. | 5 cartuccia/confezione |
26.10€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Disc is for the differentiation of Streptococcus pneumoniae.
Differentiate Streptococcus pneumoniae from other streptococci using Thermo Scientific™ Oxoid™ Optochin Disc. Optochin Discs are paper discs ready impregnated with Optochin (ethylhydrocuprein hydrochloride) which provide a convenient and reliable alternative to the bile-solubility test. Pneumococciare are sensitive to Optochin so that a culture shows a zone of inhibition around the impregnated disc, while streptococci either grow right up to the edge of the disc or, occasionally, show a very small zone of inhibition.
Ordering Alerts:
5μg. 50 Discs/Cartridge. 1 Cart/Pk.
Specifica
Streptococcus pneumoniae | |
5 µg | |
Microbial Differentiation | |
50 Discs/Cartridge |
Optochin (Ethylhydrocuprein Hydrochloride) | |
Optochin Disc | |
Paper |