Learn More
KARTELL Orange K32 Hose
The Orange K32 Hose is useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Marca:  KARTELL 0386500
Codice prodotto. 10368461
  • 93.85€ / 10m
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Red rubber. Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. Available in different sizes from Kartell item code 0386000 to 0386800. Temperature: +70°C/-35°C SH. A60 +/- 5
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
8 mm
0.47 in.
32.81 in.
Non-sterile
Rubber Hose
0.31 in.
Rubber
12 mm
10 m
Orange