Learn More
Scientific Industries™ Orbital-Genie Shaker Ratcheting Clamps
Powerful orbital shaker for large volumes. No additional accessories necessary.
Marca:  Scientific Industries™ SI-1502
Codice prodotto. 11351484
  • 3420.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Large footprint orbital shaker with universal ratcheting clamps provides the flexibility for using a mix of different size and shape vessels on a single platform. Unit is supplied with two ratcheting and one non-ratcheting clamps.
Specifica
Specifica
35 mm
10 to 300 rpm
Genie Temp-Shaker 300 with Adhering Mat
12 kg
230 V