Learn More
IKA™ Agitatore orbitale
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Capacità portata carico (sistema metrico):
2 kg
7.5 kg
Display:
Display digitale
LCD
Linea LED
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Agitatori orbitali KS provvisti di un'ampia gamma di accessori combinati per poter alloggiare recipienti di praticamente qualsiasi forma e dimensione. Accessori non inclusi. Da ordinare separatamente.
I modelli KS 130 sono agitatori orbitali silenziosi e di piccole dimensioni, di lunga durata garantita, con movimento oscillatorio ottimale, per un peso di agitazione massimo di 2 kg.
I modelli KS 260 sono agitatori orbitali compatti e piatti con movimento oscillatorio ottimale, per un peso di agitazione massimo di 7.5 kg.
KS 130/260 Basic:
KS130/260** Control:
KS 501 Digital: Agitatore orbitale da laboratorio basso e dal design accattivante, ampia superficie di appoggio e capacità di carico fino a 15 kg.
I modelli KS 130 sono agitatori orbitali silenziosi e di piccole dimensioni, di lunga durata garantita, con movimento oscillatorio ottimale, per un peso di agitazione massimo di 2 kg.
I modelli KS 260 sono agitatori orbitali compatti e piatti con movimento oscillatorio ottimale, per un peso di agitazione massimo di 7.5 kg.
KS 130/260 Basic:
- Regolazione elettronica di velocità e timer
- Display a linee LED per la visualizzazione e la regolazione di velocità e tempo
KS130/260** Control:
- Regolazione elettronica di velocità e timer
- Un display digitale rende possibile la lettura di velocità, funzione timer e modalità operative
- Timer elettronico: da 0 a 9 ore 59min o funzionamento continuo
- Con posizionamento endpoint integrato (per campionamento automatizzato controllato da robot)
- Tutte le funzioni possono essere controllate e documentate con labworldsoft™
KS 501 Digital: Agitatore orbitale da laboratorio basso e dal design accattivante, ampia superficie di appoggio e capacità di carico fino a 15 kg.
- Controllo della velocità variabile all'infinito di 0 - 300 giri/min
- Display digitale
- Diametro orbita 30 mm
- Ideale per recipienti con volume superiore a 250ml (palloni, fiasche di Erlenmeyer, fiasche da coltura e flaconi da coltura)
- Ideali per analisi di crescita biologica e microbiologica, per la produzione di soluzioni di impaccamento
- Funzionamento continuo garantito anche con carichi estremi
- Timer incluso
Specifica
Specifica
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 7.5 kg |
| Intervallo di velocità | Da 20 a 500 gir/min |
| Temperature Range (Metric) | Da 5 a 50 °C |
| Wattage | 45 W |
| Product Type | Agitatore orbitale Control |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 420 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 98 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 360 mm |
| Peso (sistema metrico) | 8.8 kg |
| Vedi altri risultati |