Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Thin Stem Glass Bodied Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10191061
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Tappo a vite
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10191061
Marca: Thermo Scientific™ 8103BN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Top-performance, semi-micro pH electrodes to measure samples as small as 0.2 mL.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Glass Semi-Micro Electrodes provide optimum accuracy and unmatched response in samples of varying temperatures. They are available in chemically resistant glass bodies and are best suited for measuring samples in test tube and small containers.
Features:
  • Works in extreme case of samples varying from one another by 50°C or more
  • Drift is less than 0.002 pH per day, restandardization is minimized
  • Fits test tubes, measures samples as small as 0.2mL
  • Semi-micro tip
  • Cap diameter: 16mm
Includes:
  • One 60mL botlle of filling solution, Orion Cat. No. 810007
Recommended for:
  • Clinical, pharmaceutical, and food labs, wherever sample size is a constraint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Punta semi micro
Tipi di connettore BNC
Giunzione Ceramica
Materiale Corpo in vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination Semi-micro pH Electrode, BNC connector
Deriva <0.002 pH/giorno
Tipo di soluzione di riempimento 3M KCl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard pH Meter, BNC connector
Riferimento interno ROSS
Precisione 0.01
Requisiti di stoccaggio Per garantire una risposta rapida e un flusso libero attraverso la giunzione, il bulbo di misura e la giunzione di riferimento non devono asciugarsi. Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH ROSS, Cat. N. 810001. Conservazione prolungata (più di una settimana): Riempire la camera di riferimento e chiudere bene il foro di riempimento. Coprire il bulbo di misura e la giunzione di riferimento con il cappuccio protettivo, guaina o bottiglia di conservazione contenente poche gocce di soluzione di conservazione.
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm
Periodo di garanzia limitata: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione.