Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ Thin Stem Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Attain stable, drift-free measurements of challenging samples in narrow containers using a sure-flow electrode with its unique free-flowing liquid-to-liquid junction.
Marca:  Thermo Scientific™ 8175BNWP
415.32 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10283111
  • 437.18€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Sure-Flow pH Electrode
Sure-Flow
0 to 14
Elettrodo pH
Detachable bulb guard, 60mL bottle of ROSS electrode fill solution
0.01
Semi-micro
BNC
Corpo in resina epossidica
°°
3M KCl
ROSS
°°
16 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ Thin Stem Epoxy Bodied Combination pH Electrode > With BNC connector