Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD Glass ATC Probe
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change with this glass ATC probe.
248.00€ - 267.00€
Specifica
Accuracy | ±1°C |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 100°C |
Tipo | ATC Probe, Glass |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion Star Series Meters |
Materiale | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10685091
|
Thermo Scientific™
917006 |
Glass body ATC Probe; For series A meter |
258.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10010263
|
Thermo Scientific™
927006 |
3.5 mm Phono Jack connector (ATC) |
267.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10325013
|
Thermo Scientific™
927006MD |
ATC Probe |
248.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change with the Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD Glass ATC Probe. Available with three different connector options.
Note: Three different models are available to accommodate different Orion meters. MiniDIN version is compatible with older meters with use of an adapter cable.Warranty: 12 months from date of purchase by Buyer or 18 months from date of shipment from Seller, whichever is earlier.
Specifica
±1°C | |
ATC Probe, Glass | |
Glass | |
0.3 in. | |
4.7 in. | |
32°F to 212°F |
0°C to 100°C | |
Orion Star Series Meters | |
0 to 14 | |
8 mm | |
120 mm | |
Store in air |