Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents
Descrizione
Minimize the risks of improper measurement and contamination with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, which are contained in self-filling vials. Use these reagents with the Orion™ AQUAfast AQ4000 colorimeter to simplify sample preparation and tests. The auto-test ampoules contain a pre-measured amount of liquid reagent and easily fill with the correct volume of sample for simple and fast sample and reagent mixing. Each ampoule contains an Auto-ID barcode that is read by the AQ4000 colorimeter and used to automatically identify the test parameter and initiates the test.
- No. of test: 30
- Consistency and reproducibility improved with AQUAfast ampoules and an AQ4000 meter
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminates measurement errors
Specifica
Specifica
| Tipo | Nitrite |
| Formati reagenti test | Ampoule |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter |
| Descrizione | AQUAfast nitrite Auto-ID ampoules, 30 pack |
| Include | 30 Auto-ID Ampoules |
| Metodo | Diazotization (Azo) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Colorimetric water and wastewater testing equipment |
| Accessori raccomandati | AQUAfast Zero Vial Auto-Test Kit (Cat. No. AQ4ZER) |
| Range | 0.08 to 1 mg/L N |
| Metodi approvati EPA | Drinking Water: ASTM D3867-90 (B) / Standard Methods 4500-NO2- B; Wastewater: Standard Methods 4500-NO2- B |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Orion AQUAfast IV Chemistry Reagents
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, tetrasodium diborate,mercury iodide, potasium iodide
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.