Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents
Descrizione
Minimize the risks of improper measurement and contamination with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, which are contained in self-filling vials. Use these reagents with the Orion™ AQUAfast AQ4000 colorimeter to simplify sample preparation and tests. The auto-test ampoules contain a pre-measured amount of liquid reagent and easily fill with the correct volume of sample for simple and fast sample and reagent mixing. Each ampoule contains an Auto-ID barcode that is read by the AQ4000 colorimeter and used to automatically identify the test parameter and initiates the test.
- No. of test: 30
- Consistency and reproducibility improved with AQUAfast ampoules and an AQ4000 meter
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminates measurement errors
Specifica
Specifica
| Tipo | Ozone |
| Formati reagenti test | Ampoule |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter |
| Descrizione | AQUAfast ozone Auto-ID ampoules, 30 pack |
| Include | 30 Auto-ID Ampoules |
| Metodo | DPD |
| Da utilizzare con (applicazione) | Colorimetric water and wastewater testing equipment |
| Accessori raccomandati | AQUAfast Zero Vial Auto-Test Kit (Cat. No. AQ4ZER) |
| Range | 0.2 to 5 mg/L O3 |
| Quantità | 30 Ampoules |
Sicurezza e movimentazione
- Ozone
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.