Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers
Optimized for your water analysis needs AquaMate 7100 Vis and AquaMate 8100 UV-Vis Spectrophotometers provide fast and reliable results
4693.35€ - 8150.55€
Specifica
Certificazione/Conformità CE / TUV
Compartimenti Accessible from top, front or side Able to accommodate cells up to 100 mm cells Available accessory for test tubes up to 25 mm diameter and 150 mm height Removable, washable sample compartment liner with magnetic placement and hold-down
Collegamenti Single USB-A
Export data to network or PC via USB, Ethernet, or Wi-Fi USB adaptor, available
Print via USB, Ethernet or Wi-Fi USB adaptor available
Profondità (sistema metrico) 35.5 cm
Tipo di rilevatore Fotodiodi doppi al silicio
Visualizza altre specifiche
Includes: Test Tube Holder for vials and test tube from 12 to 25 mm OD, AquaMate Water Analysis Methods Software, Dust Cover, External Power Supply, North America power cable (NEMA 5-15), European power cable (CEE 7/7), UK Power cable (BS 1362)
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Larghezza di banda spettrale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Larghezza di banda spettrale Prezzo Quantità e disponibilità  
17143841
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AQ7100
AquaMate 7100 Vis Spectrophotometer with North America, European and UK Power cord 5 nm
4693.35€
Pezzo
16439835
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AQ8100
AquaMate 8100 UV-Vis Spectrophotometer with North America, European and UK Power cord 2 nm
8150.55€
Pezzo
17314773
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AQ8100APAC
AquaMate 8100 Vis Spectrophotometer with China, Indian and Australia / NZ Power cord 2 nm
8150.55€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers