Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ Double Junction Combination pH Electrodes
Codice prodotto. 10308861
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC (Waterproof)
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN
BNC impermeabile
Materiale:
Corpo in resina epossidica
Glass Body
Tipo:
Combination pH Electrode
pH/ATC Combination Electrode
Tipo di punta:
Flat Surface
Semi-micro
Standard
Toughened Bulb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10308861
Marca: Thermo Scientific™ 9135APWP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure the pH of viscous liquid samples quickly, and accurately, with clog-resistant Orion™ AquaPro™ pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ Low Maintenance pH Electrodes provide fast response and extended life with the additional advantages of a double junction design. Their clog resistant, open junctions allow for use in difficult samples, while making post-use cleaning, simple. They are available in a variety of different designs, with the standard types being the 9104APWP & the 9156APWP. These have glass and epoxy bodies respectively and are designed for general lab use. The 9135APWP has a uniquely designed, flat sensing bulb that allows for reliable pH measurement on samples such as paper, textiles, skin, meat, cheese, or in agar gel plates. The 9107APMD contains a built-in temperature sensor that accurately measures pH and temperature with just one electrode, so combines the fast response and open junction design of the Orion™ AquaPro™ Electrode with a built-in ATC.
Feature improved electrode life, low maintenance, fast response time and clean junctions. Patented reference system and double-junction design prevent silver ions from contacting sample.
  • Measure 0 to 14pH
  • Temperature range: 0° to 60°C (0° to 140°F)
  • Choice of connectors with 1m (3ft.) cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Corpo in resina epossidica
Tipi di connettore BNC impermeabile
Giunzione Aperta
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0 ° a 60 °C
Tipo Combination pH Electrode
Da utilizzare con (applicazione) Superfici umide, solidi, semisolidi, dimensioni piccole del campione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH Orion
Riferimento interno Giunzione doppia Ag/AgCl
Precisione relativa pH ±0.02 pH
Requisiti di stoccaggio Conservare sempre in soluzione di conservazione per pH, Orion 910001. Conservare in un becher con soluzione di conservazione o riassemblare nella bottiglia di conservazione fornita con l'elettrodo.
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 140°F
Tipo di punta Flat Surface
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm