Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes
Help ensure proper and optimal probe performance with the Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes.
148.00€ - 161.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion Dissolved Oxygen Probe (lab or field) |
---|---|
Tipo | BOD Adapter |
Include | Stir funnel and electrode adaptor sleeve |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11798236
|
Thermo Scientific™
080160 |
BOD Adapter |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708246
|
Thermo Scientific™
080360 |
For use with 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005 |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Help ensure proper and optimal probe performance with Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes. Adapters include stir funnel and electrode adapter sleeve for BOD bottle.
Warranty: Out of box.
Specifica
Orion Dissolved Oxygen Probe (lab or field) | |
BOD Adapter | |
Stir funnel and electrode adaptor sleeve |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.