Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selective Electrodes
Codice prodotto. 10599701
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC (Waterproof)
None
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ISE Meter, Module 972001
Misuratori ISE
Orion 900100, Module 932001
Tipo:
Elettrodo ionoselettivo combinato
Half-Cell Calcium Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10599701
Marca: Thermo Scientific™ 972001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure calcium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically.
Measure calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes.
A separate reference electrode is unnecessary with this electrode, making it convenient to use with small samples.
Related Products:
  • Calibration standards: 922006 (0.1 M CaCl2); 923206 (100ppm)
  • Required ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore None
Descrizione Replacement Module for Combination Calcium Electrode 9720BNWP
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Tipo Elettrodo ionoselettivo combinato