Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selective Electrodes
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC (Waterproof)
None
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ISE Meter, Module 972001
Misuratori ISE
Orion 900100, Module 932001
Tipo:
Elettrodo ionoselettivo combinato
Half-Cell Calcium Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Measure calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes.
A separate reference electrode is unnecessary with this electrode, making it convenient to use with small samples.
Related Products:
- Calibration standards: 922006 (0.1 M CaCl2); 923206 (100ppm)
- Required ISA: 932011
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Descrizione | Half-Cell Calcium Electrode with BNC Connector |
| Giunzione | La giunzione a flusso libero Sure-Flow garantisce potenziali stabili e senza deriva |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion 900100, Module 932001 |
| Tipo | Half-Cell Calcium Electrode |