Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi fluoruro Orion™
Codice prodotto. 10663951
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC impermeabile
Semicella al fluoruro con connettore BNC
Tappo a vite
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10663951
Marca: Thermo Scientific™ 9409SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli elettrodi combinati per fluoruro Thermo Scientific™ Orion™ consentono di misurare in modo rapido, semplice, accurato ed economico ioni di fluoruro liberi in soluzioni acquose.
Misurazioni rapide, semplici, precise ed economiche di ioni fluoruro liberi in soluzioni acquose tramite gli elettrodi per fluoruri Thermo Scientific™ Orion™. La giunzione Thermo Scientific™ Sure-Flow™ consente la facile pulizia e il facile utilizzo in campioni difficili. L'elettrodo con semicella richiede un elettrodo di riferimento separato. Si consiglia l'uso dell'elettrodo di riferimento 900100 con elettrodi a semicella 9409BN e 9409SC.
The measurement of fluoride in drinking water using an ion selective electrode is an approved ASTM method: ASTM D 1179 A separate reference electrode is unnecessary with the combination fluoride electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
  • Free-flowing Sure-Flow junction assures stable, drift-free potentials.
  • When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap.
  • Fluoride Half-Cell Electrode used in conjunction with the Orion 900100 Single Junction Reference electrode offers the benefits of the Sure-Flow junction design:
    • Calibration standards catalog number: 940906 — 0.1 M NaF; 940907 — 100ppm F-; 040906 — 1ppm F- with TISAB II; 040907 — 2ppm F- with TISAB II; 940908 — 10 ppm F- with TISAB II
    • Required ISA catalog number: 940909 — TISAB II; 940911 — TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Tappo a vite
Descrizione Semicella a stato solido
Diametro (sistema imperiale) corpo 0,51in.
Diametro (sistema metrico) corpo 13 mm
Tipo di soluzione di riempimento 900061 (9609BNWP e 960900); 900001 con elettrodo di riferimento a giunzione singola 900100 (9409BN, 9409SC e 940900)
Lunghezza (sistema imperiale) 4,33in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39in.
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Resina epossidica
Temperatura (sistema imperiale) operativa Continuous: 32 to 176 °F; Intermittent: 176°F to 212°F
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Temperatura (sistema metrico) operativa Funzionamento continuo: 0° - 80 °C; Funzionamento intermittente: 0 - 100 °C
Intervallo di misurazione 1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated
Parametro Single Cell Ion Selective Electrode
Refillable Yes
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.