Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Combination pH Electrodes
Codice prodotto. 10709185
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
Gel-filled
Liquid-filled
Giunzione:
Doppio
Singolo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10709185
Marca: Thermo Scientific™ GS9156BNWP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Environmentally friendly lab pH electrodes to meet RoHS requirements by containing no lead, mercury or other hazardous substances — making disposal of old electrodes easy and hassle free.
Thermo Scientific™ Orion™ Green Electrodes are the first lab electrode to contain no lead, mercury or other hazardous substances and are completely ROHS compliant. GD9156BNWP is a refillable electrode that provides reliable and accurate measurements of routine samples but are best suited for treated effluent, distilled water and wastewater. GD9106BNWP and GS9106BNWP contain a low-maintenance gel that is best suited for field or plant use and educational institutes, where minimal maintenance is required.
  • No disposal issues, no disposal cost
  • Choice of single-junction models for clean-water measurements, or double-junction models for dirty-water testing
  • Choice of refillable or low-maintenance gel-filled models
  • Duarable epoxy body
  • pH Range: 0 to 14
  • Dimensions: 120 × 12mm, cap dia. 16mm
  • Waterproof BNC connector, 1m cable; fit any meter with BNC input
Warranty:
  • 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
  • 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP)
Warranty
  • 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
  • 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Liquid-filled
Tipi di connettore BNC (Waterproof)
Giunzione Singolo
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Green Combination pH Electrode, liquid-filled
Tipo di soluzione di riempimento Liquid-filled
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH Orion
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m