Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Ion Selective Electrodes
Get fast, stable and reliable iodide ions readings in aqueous solutions.
Marca:  Thermo Scientific™ 9653BNWP
694.35 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10191351
  • 865.31€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Get fast and stable readings using Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Electrodes with built-in Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Combination design decreases the amount of required sample and reduces waste.
  • Calibration standards catalog number: 945306 - 0.1M NaI Required ISA catalog number: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
BNC impermeabile
With waterproof BNC connector
Misuratori ISE
Combination Ion Selective Electrodes