Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Electrodes
Get fast, stable and reliable iodide ions readings in aqueous solutions.
Marca: Thermo Scientific™ 9453SC
587.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Get fast and stable readings using Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Electrodes with built-in Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Combination design decreases the amount of required sample and reduces waste.
- Calibration standards catalog number: 945306 - 0.1M NaI Required ISA catalog number: 940011
Specifica
Tappo a vite | |
Con connettore con tappo a vite | |
ISE Meters | |
Combination Ion Selective Electrodes |