Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Filling Solutions
Codice prodotto. 11762787
Click to view available options
Quantità:
60 mL
5 x 60 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ammonium ISE
Bromide ISE, Cupric ISE, Iodide ISE
Carbon Dioxide ISE
Chloride ISE
Elettrodi ionoselettivi Orion Thermo Scientific
Potassium ISE
Silver ISE
Sodium ISE
Sodium ISE (Low Sodium)
Thermo Scientific Orion Ion Selective Electrodes
Thermo Scientific Orion Ion Selective Electrodes, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE
Thermo Scientific Orion Ion Selective Electrodes, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Dimensione della confezione:
60mL
Pezzo
pezzi 5
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11762787
Marca: Thermo Scientific™ 900018WA
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Enhance the performance and extend the life of your ion selective electrodes with these ISE filling solutions.
™™ These solutions are specially formulated to work with the recommended ion selective electrodes and prevent electrode interferences from filling solution.
Features:
  • Filling/maintenance solutions are for use with Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrodes (ISE)
  • Optimum Result™ ISE filling solutions are specially designed for the Ionplus™ series ion selective electrodes
Ordering Information:
  • Packaged as set of five 2 oz. (5 x 60mL) bottles, except Cat. No. 951209, 951202 and 950202 packaged as one 2 oz. (60mL) bottle and Cat. No. 954602 packaged as one 1.6 oz. (50mL) bottle
Note:
The following part number has been changed due to a recent system upgrade:
Old Part Number: 900018
New Part Number: 900018-WA
Please use the new part number when placing an order or requesting a quote. The old and new part numbers are interchangeable on Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) files.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Fill Solution For Ammonium ISE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ammonium ISE
Tipo Ion Selective Electrode Filling Solution
Quantità 5 x 60 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Outer Filling Solution for Ammonium Electrode
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: cesium chloride, triton x-100
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.